Hlavní dokumenty
707465
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-18O
95 atom % 18O
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H618O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
108.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
isotopic purity
95 atom % 18O
Quality Level
form
liquid
bp
178-179 °C
density
1.064 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[18O]=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i8+2
InChI key
HUMNYLRZRPPJDN-PPJXEINESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)