707457
Benzyl chloroformate-(carbonyl-13C)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyma:
Carbobenzoxy chloride-(carbonyl-13C)
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
liquid
bp
103 °C/20 mmHg
density
1.202 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[13C](=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i8+1
InChI key
HSDAJNMJOMSNEV-VJJZLTLGSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
197.6 °F
flash_point_c
92 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)