Hlavní dokumenty
8.14688
Sigma-Aldrich
Benzyl chloroformate
(stabilised) for synthesis
Synonyma:
Benzyl chloroformate, Benzyl chlorocarbonate, Carbonochloride acid benzylester
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H7ClO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
170.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
207-925-0
NACRES:
NA.22
assay:
≥96.0% (acidimetric)
bp:
103 °C/25 hPa
vapor pressure:
1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥96.0% (acidimetric)
form
liquid
autoignition temp.
590 °C
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
103 °C/25 hPa
mp
-18 °C
transition temp
flash point 92 °C
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.205 - 1.215
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
197.6 °F
flash_point_c
92 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)