Merck
A46803
2-Amino-5-chloropyridine
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H5ClN2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
128.56
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-020-4
Beilstein/REAXYS Number:
108735
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
bp
127-128 °C/11 mmHg (lit.)
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,(H2,7,8)
InChI key
MAXBVGJEFDMHNV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-5-chloropyridine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
320.0 °F
flash_point_c
160 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)