Hlavní dokumenty
705039
Sigma-Aldrich
2-Morpholinopyridine-3-boronic acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H13BN2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
208.02
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
mp
90-94 °C
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1cccnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C9H13BN2O3/c13-10(14)8-2-1-3-11-9(8)12-4-6-15-7-5-12/h1-3,13-14H,4-7H2
InChI key
SWDPLAALYQOCHB-UHFFFAOYSA-N
General description
May contain varying amounts of anhydride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)