702897
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene
97%
Synonyma:
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene, SIMes
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
form
solid
mp
85-100 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)c(N2[C]N(CC2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H26N2/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
InChI key
LSMWOQFDLBIYPM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)