Hlavní dokumenty
694347
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-hydroxyazetidine
97%
Synonyma:
tert-Butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H15NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
173.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
36-43 °C
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(O)C1
InChI
1S/C8H15NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-4-6(10)5-9/h6,10H,4-5H2,1-3H3
InChI key
XRRXRQJQQKMFBC-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)