694282
Benzoyl chloride (phenyl-1-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
form
liquid
bp
198 °C (lit.)
density
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
ClC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i6+1
InChI key
PASDCCFISLVPSO-PTQBSOBMSA-N
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
161.6 °F
flash_point_c
72 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)