Přejít k obsahu
Z331732
BRAND® micro pipette controller
ejects disposable micropipettes, without touching them
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
BRAND 25800
Volume:
0.05-1 mL
Material:
metal (with autoclavable tube), plastic (autoclavable), silicone
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
metal (with autoclavable tube), plastic (autoclavable), silicone
manufacturer/tradename
BRAND 25800
volume
0.05-1 mL
General description
The micro pipette controller is an indispensable accessory for sampling with disposable micropipettes with ring mark and many small volume pipettes up to 1 mL. The integral ejection device allows the disposal of contaminated pipettes up to 50 μL without touching them. Resistant to steam sterilization (121°C / 250°F).
Filling/Discharging:
Thumb wheel for filling, setting the meniscus, and discharging the liquid
Venting:
Press button for venting so that the liquid in pipettes calibrated to deliver (Ex) can run out freely.
Ejecting:
Large key for ejecting disposable micropipettes up to 50 μl, without touching them; thus helping to prevent the transmission of dangerous viruses
Other Notes
BR25800 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)