Hlavní dokumenty
689238
Sigma-Aldrich
3′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
≥97%
Synonyma:
3-Bromo-α,α,α-trifluoroacetophenone
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H4BrF3O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
253.02
Beilstein/REAXYS Number:
2329910
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥97%
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.504
density
1.637 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
fluoro
ketone
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
InChI key
JOKNUXPHMQZTQB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)