Hlavní dokumenty
688606
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-2-butenoyl chloride
≥97.0%
Synonyma:
(E)-2,3-Dimethylacryloyl chloride, (E)-2-Methylcrotonoyl chloride, 3-cis-Methyl-methacryloyl chloride, Tigloyl chloride
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H7ClO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
118.56
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥97.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.471
functional group
acyl chloride
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C=C(/C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3/b4-3+
InChI key
TUNLYEHIVPWOHK-ONEGZZNKSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)