687022
MES-d13
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyma:
4-Morpholineethanesulfonic acid-d13 monohydrate
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mass shift
M+13
SMILES string
[2H]OS(=O)(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2/hD
InChI key
SXGZJKUKBWWHRA-ZPJQSATDSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?