Key Documents
68490
Sigma-Aldrich
trans-3-Methyl-2-pentene
≥98.0% (GC)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
84.16
Beilstein/REAXYS Number:
1718856
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.405
bp
70-72 °C
density
0.696 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC\C(C)=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-4-6(3)5-2/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+
InChI key
BEQGRRJLJLVQAQ-GQCTYLIASA-N
Související kategorie
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-16.6 °F - closed cup
flash_point_c
-27 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 3
1 of 3