Hlavní dokumenty
684155
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H5F3O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
190.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
121-125 °C
functional group
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)Cc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-5-3-7(11)6(10)1-4(5)2-8(12)13/h1,3H,2H2,(H,12,13)
InChI key
YSQLGGQUQDTBSL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)