Přejít k obsahu
P5360
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid
99%
Synonyma:
pentafluorobenzoic acid, perfluorobenzoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6F5CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
212.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-026-6
Beilstein/REAXYS Number:
2054395
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
powder
bp
220 °C (lit.)
mp
100-102 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7HF5O2/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10/h(H,13,14)
InChI key
YZERDTREOUSUHF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)