Hlavní dokumenty
683744
Sigma-Aldrich
1-Chloro-4-ethylbenzene
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H9Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
140.61
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.518
density
1.045 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
SMILES string
CCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H9Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
GPOFSFLJOIAMSA-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)