Hlavní dokumenty
681180
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(bromomethyl)-3-methoxybenzoate
95%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H11BrO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
259.10
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
92-96 °C
functional group
bromo
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(CBr)c(OC)c1
InChI
1S/C10H11BrO3/c1-13-9-5-7(10(12)14-2)3-4-8(9)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI key
UXSNXOMMJXTFEG-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)