Přejít k obsahu
550345
4-Chloro-3-formyl-6-methylcoumarin
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H7ClO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
222.62
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
130-134 °C (lit.)
functional group
aldehyde, chloro, ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C1=C(Cl)c2cc(C)ccc2OC1=O
InChI
1S/C11H7ClO3/c1-6-2-3-9-7(4-6)10(12)8(5-13)11(14)15-9/h2-5H,1H3
InChI key
HXSVKJZDKJJYAF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)