Hlavní dokumenty
680273
Sigma-Aldrich
1-Pyrenyl-d9-diazomethane
97 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17D9HN2
Molekulová hmotnost:
251.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
isotopic purity
97 atom % D
assay
95% (CP)
form
solid
mass shift
M+9
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c(C=[N+]=[N-])c4c([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c34
InChI
1S/C17H10N2/c18-19-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
InChI key
PEIBAWRLFPGPAT-LOIXRAQWSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)