Merck
P6863
PDAM
≥70% purity (HPLC), for HPLC derivatization, solid
Synonyma:
1-Pyrenyldiazomethane, Pyrene, 1-(diazomethyl)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H10N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
242.27
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
MA.02
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
PDAM, derivatization grade (HPLC)
grade
derivatization grade (HPLC)
Quality Segment
assay
≥70% (HPLC)
form
solid
technique(s)
titration: suitable
λmax
338-344 nm
fluorescence
λem 371-379 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N-]=[N+]=Cc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C17H10N2/c18-19-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H
InChI key
PEIBAWRLFPGPAT-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescent diazoalkane useful as an HPLC derivatization reagent for carboxylic acid detection with better detection limit parameters and greater chemical stability than the commonly used 9-anthryldiazomethane.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)