676594
Ethyl pyruvate-3-13C
99 atom % 13C
Synonyma:
2-oxo-Propanoic-3-13C acid
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
bp
144 °C
mp
-58 °C
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C([13CH3])=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3/i2+1
InChI key
XXRCUYVCPSWGCC-VQEHIDDOSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
114.8 °F - closed cup
flash_point_c
46 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)