Merck
HS28714K
TrueNorth® Cool Container with Lid
Ice Bucket, capacity 4 L, black (polyurethane)
Synonyma:
ice bucket
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103025
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific 28714K
Material:
black (polyurethane)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
black (polyurethane)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 28714K
H × D
181 × 234 mm
capacity
4 L
General description
These durable containers for chilling temperature-sensitive samples have heavy insulation properties for the ultra cold. Cool containers are ideal for ice and ice-salt slurries.
Features and Benefits
  • made from single-nolded polyurethane
  • close-fit lid keeps evaporation to a minimum and features a comfortable recessed knob
  • lid nests under bucket to save space
  • for low-temperature use to -80°C at 1 bar
  • stackable
  • pour spout and large handles
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)