Hlavní dokumenty
675105
Sigma-Aldrich
(11-Mercaptoundecyl)hexa(ethylene glycol)
90%
Synonyma:
(1-Mercaptoundec-11-yl)hexa(ethylene glycol), Hexa(ethylene glycol)mono-11-mercaptoundecyl ether, MUHEG
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H48O7S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
468.69
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
90%
refractive index
n20/D 1.474
density
1.0154 g/mL at 25 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C23H48O7S/c24-10-12-26-14-16-28-18-20-30-22-21-29-19-17-27-15-13-25-11-8-6-4-2-1-3-5-7-9-23-31/h24,31H,1-23H2
InChI key
QYKSUHRPPSCIFK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.