Přeskočit na
QBD10792
m-dPEG®4-thiol
>95% (HPLC)
Synonyma:
m-PEG4-thiol, mPEG-thiol, mPEG4-SH
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H20O4S
Molekulová hmotnost:
224.32
UNSPSC Code:
12352105
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
>95% (HPLC)
Form:
solid or viscous liquid
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
>95% (HPLC)
form
solid or viscous liquid
reaction suitability
reaction type: Pegylations
polymer architecture
shape: linear
functionality: monofunctional
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
SCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C9H20O4S/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7-13-8-9-14/h14H,2-9H2,1H3
InChI key
VXEBAWYHFQRROQ-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
m-dPEG4-thiol is a monodisperse PEGylation reagent designed to modify gold and silver surfaces or biomolecules that contain free, surface-accessible thiols. The single molecular weight, discrete-length PEG (dPEG) spacer is 14 atoms (15.8 Å) long. One end of the spacer terminates with a methyl group, while the other end terminates with a sulfhydryl. The sulfhydryl group forms dative bonds with gold and disulfides with free thiols under non-reducing conditions.
Legal Information
Products Protected under U.S. Patent #s 7,888,536 & 8,637,711 and European Patent #s 1,594,440 & 2,750,681
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
QBD10908QBD11094QBD10918
description
>95% (HPLC)
description
>95% (HPLC)
description
>95% (HPLC)
description
>95% (HPLC)
assay
>95% (HPLC)
assay
>95% (HPLC)
assay
>95% (HPLC)
assay
>95% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: Pegylations
reaction suitability
reaction type: Pegylations
reaction suitability
reaction type: Pegylations
reaction suitability
reaction type: Pegylations
form
solid or viscous liquid
form
solid or viscous liquid
form
solid or viscous liquid
form
solid or viscous liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
polymer architecture
shape: linear
functionality: monofunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: monofunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: monofunctional
polymer architecture
shape: linear
functionality: monofunctional
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)