Hlavní dokumenty
674885
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H8N2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
140.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.572
density
1.007 g/mL at 25 °C
functional group
thioether
SMILES string
CSc1nccc(C)n1
InChI
1S/C6H8N2S/c1-5-3-4-7-6(8-5)9-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
UCERVHYBSTYCQS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
219.9 °F - closed cup
flash_point_c
104.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)