Hlavní dokumenty
674079
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-nitropyridine
90%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H3ClN2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
158.54
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
90%
form
solid
mp
35-50 °C
functional group
chloro
nitro
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cnccc1Cl
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-4-1-2-7-3-5(4)8(9)10/h1-3H
InChI key
JOTRPRKONYTVBV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)