Hlavní dokumenty
671630
Sigma-Aldrich
4,7,10,13,16,19,22,25,32,35,38,41,44,47,50,53-Hexadecaoxa-28,29-dithiahexapentacontanedioic acid di-N-succinimidyl ester
≥94% (oligomer purity)
Synonyma:
PEG NHS ester disulfide (n=7)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C46H80N2O24S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1109.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥94% (oligomer purity)
reaction suitability
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCSSCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C46H80N2O24S2/c49-41-1-2-42(50)47(41)71-45(53)5-7-55-9-11-57-13-15-59-17-19-61-21-23-63-25-27-65-29-31-67-33-35-69-37-39-73-74-40-38-70-36-34-68-32-30-66-28-26-64-24-22-62-20-18-60-16-14-58-12-10-56-8-6-46(54)72-48-43(51)3-4-44(48)52/h1-40H2
InChI key
CIAGMHUFXZNZOO-UHFFFAOYSA-N
Application
Commonly used as a linker molecule
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.