Hlavní dokumenty
671177
Sigma-Aldrich
Tributylmethylammonium methyl carbonate solution
~50% in methanol: water (2:3)
Synonyma:
Methyltributylammonium methyl carbonate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H33NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
275.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
concentration
~50% in methanol: water (2:3)
functional group
amine
SMILES string
COC([O-])=O.CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.C2H4O3/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-5-2(3)4/h5-13H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
ZKWSMHMGQLTZGI-UHFFFAOYSA-M
Application
Tributylmethylammonium methyl carbonate can be used in the preparation of counter-cation anionic monomers by reacting with 2-acrylamido-2- methylpropanesulfonic acid and acrylic acid.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
134.6 °F
flash_point_c
57 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Molecular Design and Characterization of Ionic Monomers with Varying Ion Pair Interaction Energies
Matsuno R, et al.
Macromolecules, 53(5), 1629-1637 (2020)
Sortimentní položky
CBILS© offers a simple, elegant synthetic method for the production of ionic liquids, developed by the Austrian company proionic.