Hlavní dokumenty
665339
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-iodobenzoic acid
97%
About This Item
Lineární vzorec:
BrC6H3(I)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
326.91
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
171-175 °C
functional group
bromo
carboxylic acid
iodo
SMILES string
OC(=O)c1cc(I)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
QPKKBDSNZFSSOD-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)