Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 973,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 750,00 Kč |
O této položce
973,00 Kč
Quality Segment
assay
98%
mp
160-162 °C (lit.)
functional group
iodo
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C7H5IO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
CJNZAXGUTKBIHP-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description suitable for plant cell culture, crystalline | description 97% | description 98% |
| assay 98% | assay ≥98% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 160-162 °C (lit.) | mp 165-169 °C (lit.) | mp 112-116 °C | mp 170-172 °C (lit.) |
| functional group iodo | functional group - | functional group iodo, ester | functional group - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?