Přejít k obsahu
659932
Buchwald Ligands Kit I
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12350000
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
functional group
phosphine
General description
These ligands have varying steric and electronic properties and are useful for rapid screening of catalysis conditions. It is in sampler format with individual components packaged for multiple experiments and mini scale-up.
Learn more about Buchwald Phosphine Ligands
Application
Catalysis Screening Kits
A kit containing 6 phosphine ligands used by the Buchwald Group in palladium-catalyzed aryl C- and N- coupling reactions.
Legal Information
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916.
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
  • DavePhos, 97% 1 g
    Bezpečností list
  • XPhos, 98% 1 g
    Bezpečností list
  • SPhos, 98% 1 g
    Bezpečností list
  • tBuXPhos, 98% 1 g
    Bezpečností list
  • CyJohnPhos, 97% 1 g
    Bezpečností list
  • JohnPhos, 97% 1 g
    Bezpečností list
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)