Hlavní dokumenty
659533
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-1-propanol-d11
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Lineární vzorec:
(CD3)2C(ND2)CD2OD
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
isotopic purity
97 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
bp
165 °C
mp
24-28 °C
density
1.048 g/mL at 25 °C
mass shift
M+11
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,6D/hD2
InChI key
CBTVGIZVANVGBH-BIGNBOPISA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
154.0 °F - closed cup
flash_point_c
67.8 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)