Merck
651796
Negative photoresist I
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
mol wt
average Mw 60,000-70,000 (polyisoprene)
composition
solids, 27-29 wt. %
dielectric constant
2.4
surface tension
29.2 dyn/cm
viscosity
465-535 cP(25 °C)
bp
122-142 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
λmax
310-480 nm
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C(OCC(C1)(C)C)CCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-13-15-11-14(2,3)12-16-13/h13H,4-12H2,1-3H3
InChI key
UBZVSDZJBLSIJG-UHFFFAOYSA-N
General description
A stabilized, purified photoresist which exhibits superior resolution, adhesion, etch resistance and low pinhole density.
Available as part of Negative Photoresist kit 654892
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
75.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
24 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
110-49-6
CAS No.
110-49-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)