Přejít k obsahu
654892
Aldrich® Negative Photoresist Kit I
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352300
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
storage temp.
2-8°C
Quality Segment
General description
Aldrich® Negative Photoresist Kit I consists of materials for photolithography. The photoresist can be spin coated on the glass substrate for the formation of electrode arrays. The kit also provides masking and patterning on the glass surface.
Application
Aldrich® Negative Photoresist Kit I has been used in the fabrication of microelectrodes by photolithography. It can also be used to fabricate the droplet-based microfluidic device, microfluidic chips, glass optical waveguides, and integrated grating couplers.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
  • Negative resist remover I 250 mL
    Bezpečností list
  • Negative resist developer I 250 mL
    Bezpečností list
  • Negative photoresist I 100 mL
    Bezpečností list
  • Negative resist thinner I 100 mL
    Bezpečností list
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)