Hlavní dokumenty
647136
Sigma-Aldrich
5-(4-Formylphenyl)pyrimidine
97%
Synonyma:
4-(Pyrimidin-5-yl)benzaldehyde
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H8N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
184.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
145-149 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
O=Cc1ccc(cc1)-c2cncnc2
InChI
1S/C11H8N2O/c14-7-9-1-3-10(4-2-9)11-5-12-8-13-6-11/h1-8H
InChI key
BXNXTOLXLPQMHS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)