Hlavní dokumenty
644102
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H4BrNO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
186.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
98-102 °C (lit.)
functional group
aldehyde
bromo
SMILES string
[H]C(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-1-5(4-9)2-8-3-6/h1-4H
InChI key
NGUVGKAEOFPLDT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)