Hlavní dokumenty
642126
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazole-15N3
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C2H315N3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
72.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
97% (CP)
form
solid
bp
260 °C (lit.)
mp
119-121 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
c1[15n]c[15nH][15n]1
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)/i3+1,4+1,5+1
InChI key
NSPMIYGKQJPBQR-FRSWOAELSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)