Key Documents
638862
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-2-naphthoic acid
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H7FO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
190.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
242-246 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc2cc(F)ccc2c1
InChI
1S/C11H7FO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,(H,13,14)
InChI key
CYKDCZRPLWJEKA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c