Hlavní dokumenty
638730
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid
97%
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3O)2C6H2(Cl)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
216.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
200-204 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
chloro
SMILES string
COc1ccc(C(O)=O)c(Cl)c1OC
InChI
1S/C9H9ClO4/c1-13-6-4-3-5(9(11)12)7(10)8(6)14-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
YSEIYOHXERRMNN-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzoic acid can be used as a starting material in the four-step synthesis of 14C-labelled N-(2-chloro-3,4-dimethoxybenzylideneamino)guanidinium acetate.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
"Synthesis of N-(2-chloro-3, 4-dimethoxybenzylideneamino) guanidinium acetate [a-14C]"
Almeida M, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 45(05), 371-377 (2002)