Hlavní dokumenty
638501
Sigma-Aldrich
2-(Ethylthio)ethylamine
96%
About This Item
Lineární vzorec:
CH3CH2SCH2CH2NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
105.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
refractive index
n20/D 1.4900
bp
159-160 °C/760 mmHg (lit.)
density
0.946 g/mL at 25 °C
functional group
amine
thioether
SMILES string
CCSCCN
InChI
1S/C4H11NS/c1-2-6-4-3-5/h2-5H2,1H3
InChI key
HJCTVUWPHAZTLI-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)