Merck
M6500
Cysteamine hydrochloride
powder or crystals, ≥98% (titration)
Synonyma:
β-Mercapto­ethylamine hydrochloride, 2-Amino­ethane­thiol hydrochloride, 2-Mercapto­ethyl­amine hydrochloride, Decarboxy­cysteine hydrochloride, Thio­ethanol­amine hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HSCH2CH2NH2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
113.61
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
205-858-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3590083
Assay:
≥98% (titration)
Form:
powder or crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Cysteamine hydrochloride, ≥98% (titration)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
powder or crystals
mp
67-71 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cysteamine derived from cysteine degradation is the simplest stable aminothiol. Cysteamine is used in the biosynthesis of coenzyme A (CoA). Cysteamine may be useful in studies on oxidative stress and glycation (transglycating agent). Cysteamine is a substrate useful to study the specificity and kinetics of cysteamine (2-aminoethanethiol) dioxygenase(s) (ADO).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cysteamine hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)