Hlavní dokumenty
636959
Sigma-Aldrich
Titanium carbonitride
nanopowder, <150 nm particle size (spherical), ≥97% trace metals basis
Synonyma:
Titanium carbide nitride
About This Item
Lineární vzorec:
Ti2CN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.75
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
assay
≥97% trace metals basis
form
nanopowder
surface area
15-25 m2/g
particle size
<150 nm (spherical)
mp
>350 °C (lit.)
density
5.08 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
0.23 g/mL
SMILES string
[Ti][Ti]C#N
InChI key
GMHFHWHEKOWDDD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)