Key Documents
518913
Sigma-Aldrich
Titanium carbonitride
powder, ≤5 μm, 99.8% trace metals basis
About This Item
Lineární vzorec:
Ti2CN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.75
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.23
assay
99.8% trace metals basis
form
powder
particle size
≤5 μm
mp
>350 °C (lit.)
density
5.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ti][Ti]C#N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c