Key Documents
633771
Sigma-Aldrich
5-Methylisoxazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H5NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
127.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
144-148 °C (lit.)
SMILES string
Cc1oncc1C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-4(5(7)8)2-6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
InChI key
VQBXUKGMJCPBMF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c