Hlavní dokumenty
633488
Sigma-Aldrich
3-Formyl-4-hydroxybenzoic acid
97%
Synonyma:
5-Carboxysalicylaldehyde
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H6O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
166.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
246-250 °C (lit.)
functional group
aldehyde
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H6O4/c9-4-6-3-5(8(11)12)1-2-7(6)10/h1-4,10H,(H,11,12)
InChI key
NXZBZWZORYEIJL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)