Hlavní dokumenty
630926
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-N-methylaniline
97%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H11NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
137.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
mp
30-34 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CNc1ccccc1OC
InChI
1S/C8H11NO/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6,9H,1-2H3
InChI key
KNZWULOUXYKBLH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)