Hlavní dokumenty
615072
Sigma-Aldrich
2-Propanol-1,1,1-d3
98 atom % D
Synonyma:
Isopropyl-1,1,1-d3 alcohol
About This Item
Lineární vzorec:
CD3CH(OH)CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
63.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
isotopic purity
98 atom % D
assay
99% (CP)
bp
82 °C
mp
-90 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1D3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-FIBGUPNXSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)