Hlavní dokumenty
614173
Sigma-Aldrich
Glycerol formal-d2
98 atom % D
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4D2H6O3
Molekulová hmotnost:
106.12
UNSPSC Code:
50161901
isotopic purity
98 atom % D
bp
192-193 °C
density
1.226 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
199.4 °F - closed cup
flash_point_c
93 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)