Hlavní dokumenty
608904
Sigma-Aldrich
N-Methylacetamide-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
About This Item
Lineární vzorec:
CH3CO15NH(CH3)
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
74.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
99% (CP)
form
solid
bp
204-206 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
density
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
C[15NH]C(C)=O
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)/i4+1
InChI key
OHLUUHNLEMFGTQ-AZXPZELESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
239.0 °F - closed cup
flash_point_c
115 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)