Přeskočit na
608629
Glyphosate-2-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
49 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HO2C13CH215NHCH2PO3H2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
171.06
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
49 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
mp
230 °C (dec.) (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
mass shift
M+2
SMILES string
OC(=O)[13CH2][15NH]CP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1,4+1
InChI key
XDDAORKBJWWYJS-VFZPYAPFSA-N
General description
Glyphosate-2-13C,15N is enriched with 13C and 15N isotopes.
Application
Glyphosate-2-13C,15N has been used widely in the field of agriculture. It is also used as an internal standard for water quality determination.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
6065029047990007
description
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
PESTANAL®, analytical standard
description
PESTANAL®, analytical standard
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
-
isotopic purity
-
mass shift
M+2
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+1
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glyphosate-2-13C,15N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)